Learn More
Carbonato de litio, TraceSELECT™, ≥99,998 % (base de metales)
Código de producto. 15686040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15686040 25 g Frasco de polietileno 25 g
15676040 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15686040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6246225G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Color Blanco
pH 9.0 to 10.00 (at 1g/L, 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Li2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.998% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.11g/cm3