Learn More
Lithium Carbonate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15646050 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15646050 250 g Poly bottle 250 g
15636050 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15646050 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 62472250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 720°C
Color Blanco
pH 9 to 11 (at 1g/L, 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Li2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 2.11g/cm3