Learn More
Carbonato de litio, puriss p.a, ≥99,0% (T), para microscopía, Solstice
Código de producto. 15626050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15626050 500 g Frasco de polietileno 500 g
15616050 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15626050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 62470500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    162.03€ / 500 g
    Ahorro 20.97€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. pa, Reactivo ACS, reactivo (para microscopía), ≥ 99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Punto de ebullición 1265 °C (1013hPa)
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 550 °C
Color Incolora
pH Desde 9 hasta 11
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Identificación Supera prueba
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Línea de productos Solsticio
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,0%
Notas del porcentaje del ensayo Ajuste de la dosis
Densidad 3,46g/cm3
Fórmula lineal Li2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Fórmula InChI 1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 73,89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0% (T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 5 mg/kg, Sulfate: 50 mg/kg, Ca: 50 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, K: 50 mg/kg, Mg: 10 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, NH4+: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg
Origen de fabricación Alemania
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium carbonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate