Learn More
Carbonato de litio, puriss p.a., ≥99,0 % (T), para microscopía, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15616050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15616050 100 g Frasco de polietileno 100 g
15626050 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15616050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 62470100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. pa, Reactivo ACS, reactivo (para microscopía), ≥ 99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1265°C (1013hPa)
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 550°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Li2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.46g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate