Learn More
Carbonato de litio, MP Biomedicals
Código de producto. 11412216 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11412216 100 g
1 options
Código de producto. 11412216 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521261280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Carbonato de litio de alta pureza para investigación y uso en laboratorio.
  • Número CAS: 554-13-2
  • Fórmula molecular: CLi2O3
  • Peso molecular: 73,888 g/mol
  • Punto de fusión: 723 °C
  • Punto de ebullición: Se descompone a 1.300 °C
  • Densidad: 2,11 g/cm³
  • Solubilidad en agua: 1,52 % en peso a 0 °C
  • Indicación de uso: Solo para investigación o fabricación posterior; no destinado al uso humano directo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Carbonate
Punto de fusión 723 °C
CAS 554-13-2
Cantidad 100 g
Olor Inodoro
Gravedad específica 2.11
Densidad 2,11 g/cm³
Fórmula molecular CLi2O3
Fórmula lineal Li2CO3
Número MDL MFCD00011084
Beilstein 3999191
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de dilitio(1+)
Peso molecular (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89