Learn More
Specifica
Specifica
| Punto de fusión | 720°C |
| CAS | 554-13-2 |
| Color | Blanco |
| pH | 10 to 11 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | CLi2O3 |
| Número MDL | MFCD00011084 |
| Sinónimo | lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine |
| Clave InChI | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?