Learn More
Carbonato de litio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10244200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10244200 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 10244200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2100/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifica
Punto de fusión 720°C
CAS 554-13-2
Color Blanco
pH 10 to 11
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular CLi2O3
Número MDL MFCD00011084
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC dilitio;carbonato
Peso molecular (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1 hPa 610
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium carbonate
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.