Learn More
Carbonato de litio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Description
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 1310°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Lithium carbonate |
| Punto de fusión | 723°C |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 2 kg |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | White crystalline powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0% min. |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium carbonate, ACS
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate