Learn More
Carbonato de litio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303278 500 g 500 g
11313278 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036225.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Nivel máximo de impurezas: Insoluble en ácido clorhídrico diluido al 0,01 %, Cl al 0,005 %, NO3 5 ppm, compuestos de azufre (como SO4) 0,2 %, NH4 5 ppm, metales pesados (como Pb) al 0,002 %, Fe al 0,002 %, Ca al 0,01 %, K al 0,01 %, Na al 0,1 %
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1310°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 723°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9
Grado ACS
Olor Odorless
Aspecto White crystalline powder
Densidad 2.11 g/cm3 at 20°C