Learn More
Carbonato de litio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478438 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13478438 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10741281 500 g Frasco de plástico 500 g
10045903 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478438 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197780100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 720.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo finamente granulado
Cantidad 10 kg
Pérdida por secado 0.4% max. (200°C)
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Densidad 2.11
Fórmula lineal Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Índice Merck 15,5583
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dilitio;carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure