Learn More
Carbonato de litio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964311 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10013643 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10453741 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413260025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nombre IUPAC dilitio;carbonato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 720.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Índice Merck 15,5583
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.11g/mL