Learn More
Carbonato de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10239833 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10092500 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    189.65€ / 100 g
    Ahorro 29.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 720.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Densidad 2.11g/mL
Fórmula lineal Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Índice Merck 15, 5583
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales