Learn More
Carbonato de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium carbonate |
| Punto de fusión | 720.0°C |
| Nombre de nota | Extra Pure |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
| Densidad | 2.11g/mL |
| Fórmula lineal | Li2CO3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lithium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate