Learn More
Lithium Bromide, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Bromide |
| CAS | 7550-35-8 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | Br . Li |
| Sinónimo | Lithium Monobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li+].[Br-] |
| Nombre IUPAC | lithium;bromide |
| Peso molecular (g/mol) | 86.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.9343 |