Learn More
Lithium Bromide Solution, Ultra-Pure Additive, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15206066 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
10 x 15 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
15 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15206066 15 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 15 ml
15226066 10 x 15 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15206066 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor FFB10303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Aditivos ultrapuros
  • Solución de bromuro de litio
  • Envase de 15 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.844
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Bromide Solution
Nombre de nota Additive Ultra Pure
Cantidad 15 mL
Grado Ultrapuro
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.