Learn More
Bromuro de litio, anhidro, mín. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
15491037 2500 g 2500 g
1 options
Código de producto. 15491037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013408.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7550-35-8 | BrLi
Productos farmacéuticos, aire acondicionado, humectante, agente de secado, baterías, medio de intercambio de calor a baja temperatura. El bromuro de litio se utiliza para la reconstitución de salmueras, como agente de inflamación para proteínas y como componente electrolítico de la batería de litio. Se utiliza como flujo de corte y soldadura. El bromuro de litio se utiliza como catalizador para la condensación de compuestos de carbonilo con compuestos activos de metileno en la ausencia de disolvente, medio de funcionamiento para el sistema de aire acondicionado y secado industrial. También se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos y procesos de alquilación. Desempeña a su vez un papel importante en la síntesis de dihidropirimidinonas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Productos farmacéuticos, aire acondicionado, humectante, agente desecante, baterías, medio de intercambio de calor a baja temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1265°C
Punto de fusión 550°C
CAS 7550-35-8
Forma física Sólido
Cantidad 2500 g
Fórmula molecular BrLi
Porcentaje de pureza ≥99%