Learn More
Bromuro de litio, anhidro, mín. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306738 100 g 100 g
11316738 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013408.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para productos farmacéuticos, aire acondicionado, humectante
Pharmaceuticals, air-conditioning, humectant, drying agent, batteries, low temperature heat-exchange mediumLithium bromide is used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins and as electrolyte component in lithium battery. Used as brazing and welding flux. Lithium bromide is used as catalyst for the condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds in the absence of solvent, operating medium for air-conditioning and industrial drying system. Also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It also plays an important role in the synthesis of dihydropyrimidinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.844
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1265°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide, anhydrous
Punto de fusión 550°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Información de solubilidad Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.464 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide