Learn More
Bromuro de litio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15184319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15184319 250 g Frasco de plástico 250 g
15259754 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15299315 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15184319 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 453982500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.84
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Specifications
Punto de ebullición 1265.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiBr
Índice Merck 15,5582
Información de solubilidad Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.84
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.46
Densidad 3.4600g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.