Learn More
Bromuro de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276550 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10454145 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212530250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.84
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1265.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo y trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Índice Merck 15, 5582
Información de solubilidad Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.84
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.46
Densidad 3.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación