Learn More
Borohidruro de litio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Borohydride |
| CAS | 16949-15-8 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | BH4Li |
| Sinónimo | Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [Li+].[BH4-] |
| Nombre IUPAC | litio;boranuuro |
| Peso molecular (g/mol) | 21.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 22.0566 |