Learn More
Borohidruro de litio, TRC
Código de producto. 30482135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482135 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469080500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Borohydride
CAS 16949-15-8
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular BH4Li
Sinónimo Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate
Fórmula InChI InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
SMILES [Li+].[BH4-]
Nombre IUPAC litio;boranuuro
Peso molecular (g/mol) 21.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.0566