Learn More
Alfa Aesar™ Lithium bis(trimethylsilyl)amide, stab. with hexane
Código de producto. 15427105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427105 25 g 25 g
15417105 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15427105 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 045846.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4039-32-1
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Peso molecular (g/mol) 167.327
Número MDL MFCD00008261
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Nombre de nota Stabilized with hexane
Color Blanco
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NLi
Cantidad 25 g
Número UN UN2925
Beilstein 8136861
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Forma física Powder
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.