Learn More
Alfa Aesar™ Lithium bis(trimethylsilyl)amide, stab. with hexane
Código de producto. 15417105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417105 5 g 5 g
15427105 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15417105 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 045846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4039-32-1
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Peso molecular (g/mol) 167.327
Número MDL MFCD00008261
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Nombre de nota Stabilized with hexane
Color Blanco
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NLi
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Beilstein 8136861
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Forma física Powder