Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de litio, solución al 20 % (aprox. 1,06 M) en THF/etilbenceno, envasada en frasco con tapón con septo resellable, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388106 100 mL 100 ml
11398106 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11388106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15012.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.327 g/mol
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(trimetilsilil)amida de litio se utiliza para generar enolatos para preparar precursores de lactona, piranonas y ciclohexanos. Se utiliza para catalizar la adición de enlaces P-H de fosfina a carbodiimidas que producen fosfaguanidinas y en una novedosa síntesis de tres pasos de 1,2,5-tiadiazoles disustituidos. También se utiliza en la litiación de acetato de etilo y en la síntesis de Wadsworth-Emmons estereoespecífica de fluoroalquenos de (E)- y (Z)-fluorovinilsulfonas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4039-32-1
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Peso molecular (g/mol) 167.327
Número MDL MFCD00008261
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Nombre de nota packaged in resealable septum cap bottle
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.891
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NLi
Número UN UN2924
Beilstein 8136861
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, eth