Learn More
Bis trimetilsitil amida de litio, solución de 1 M en THF/etilbenceno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776632 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10001911 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347701000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.85€
    62.40€ / 100 ml
    Ahorro 4.45€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Litio bis(trimetilsilil)amida
Nombre de nota Solución de 1 M en THF/etilbenceno
CAS 4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.8900 g/ml
Temperatura de inflamación −21 °C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Número MDL MFCD00008261
Cantidad 100 ml
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravedad específica 0.89
Sinónimo litio bistrimetilsililamida, litio hexametildisilazida, sal de litio hexametildisilazano, litio bistrimetilsililazanida, litio hexametildisilazano, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
Peso molecular (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Porcentaje de pureza Base activa del 18 al 22 % (como LiNSi)
Forma física Solución túrbida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.