Learn More
Bis(trimetilsitil)amida de litio, solución de 1M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462132 100 mL 100 ml
15487631 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.25€
    52.65€ / 100 ml
    Ahorro 9.60€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
CAS 4039-32-1, 109-99-9
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Fórmula lineal ((CH3)3Si)2NLi
Cantidad 100 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravedad específica 0.9
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
Peso molecular (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.