Learn More
Litio bis(trimetilsilil)amida, solución de 1,0 M en éter metil terbutílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052011 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10183391 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10052011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    146.00€ / 100 ml
    Ahorro 5.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Nombre de nota 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Número MDL MFCD00008261
Cantidad 100 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravedad específica 0.8
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
Peso molecular (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Porcentaje de pureza 21 to 25% active base (as LiNSi)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M solution in methyl tert-butyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether, Lithium bis(trimethylsilyl)amide