Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 0.9M solution in methylcyclohexane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15761809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15761809 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10472293 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15761809 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4039-32-1 , 108-87-2
Número MDL MFCD00008261
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7700g/mL
Temperatura de inflamación −3°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Peso molecular (g/mol) 167.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Forma física Liquid