Learn More
Litio bis(trifluorometanosulfonimida), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10248082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10248082 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10118232 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10248082 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381030500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90076-65-6 | C2F6LiNO4S2 | 287.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90076-65-6
Fórmula molecular C2F6LiNO4S2
Peso molecular (g/mol) 287.09
Número MDL MFCD00210017
Clave InChI QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide
PubChem CID 3816071
Nombre IUPAC litio;bis(trifluorometilsulfonil)azanida
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto de fusión 234°C to 238°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: 10mg/mL (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.