Learn More
Benzoato de litio, TRC
Código de producto. 30471687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471687 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30471687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL2468152.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium benzoate
CAS 553-54-8
Fórmula molecular C7H5LiO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC litio; benzoato
Peso molecular (g/mol) 128.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.045