Learn More
Benzoato de litio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467897 250 g 250 g
11457897 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16571.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 553-54-8 | C7H5LiO2 | 128.06 g/mol
In organic electroluminescent devices, the device with lithium benzoate gives the best performance of all the devices studied. Aromatic multilayers of lithium benzoate were covalently attached to the surface of natural graphite through diazonium chemistry, and the resulting graphite exhibited superior electrochemical performance as anode material of lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
en los dispositivos electroluminiscentes orgánicos, el dispositivo con benzoato de litio ofrece el mejor rendimiento de todos los dispositivos estudiados. Las multicapas aromáticas de benzoato de litio se fijaron covalentemente a la superficie del grafito natural a través de la química del diazonio, y el grafito resultante exhibió un rendimiento electroquímico superior como material del ánodo de las baterías de iones de litio.
Solubilidad
la solubilidad en agua se incrementa con benzoato sódico
Notas
almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-54-8
Fórmula molecular C7H5LiO2
Peso molecular (g/mol) 128.06
Número MDL MFCD00035540
Clave InChI LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
PubChem CID 2724073
SMILES [Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium benzoate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 3598089
Índice Merck 14,5523
Información de solubilidad Solubility in water is increased by sodium benzoate
Nombre IUPAC litio; benzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.06
Porcentaje de pureza ≥99%