Learn More
Azida de litio, puro, solución al 20 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162531 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10123921 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335360250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19597-69-4 | LiN3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para transferencia de azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19597-69-4
Fórmula molecular LiN3
Número MDL MFCD00041956
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium azide
Color Incolora
Nombre de nota 20% Solution in Water
Fórmula lineal LiN3
Densidad 1.0880g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 48.96
Porcentaje de pureza 17 to 23%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium azide, 20% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.