Learn More
Arsenato de litio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318118 25 g 25 g
11308118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11318118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039350.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 13478-14-3 | AsLi3O4 | 159.738 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-14-3
Fórmula molecular AsLi3O4
Peso molecular (g/mol) 159.738
Número MDL MFCD00053998
Clave InChI VKJKOXNPYVUXNC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lithium arsenate, trilithium arsenate, trilithium arsorate, arsenic acid h3aso4 , trilithium salt, acmc-20akn0, aso4.3li, arsenic acid h3aso4 , lithium salt 1:3, trilithium 1+ ion arsenate, arsenic acid h3aso4 ,lithium salt 1:3
PubChem CID 166828
Nombre IUPAC trilitio;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsano
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-][As](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium arsenate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN1557
Información de solubilidad Soluble in dilute acetic acid; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.74
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 3.07 g/mL