Learn More
Amida de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496840 500 g 500 g
11476840 25 g 25 g
11486840 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16023.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-89-0 | H2LiN | 22.963 g/mol
Lithium amide is used in the preparation of active pharmaceutical ingredients and antioxidants. It acts as a catalyst for polymers, as nucleophiles and as strong bases. It serves as a reagent in the synthesis of antiinflamatory and preoresolving protectin D1, chemotype dipeptidyl peptidase IV inhibitors and sterically congested triarylamines. It finds application in dyes displaying large stokes shifts. In addition to this, it is used as a reagent for cross-coupling of aryl chlorides and amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La amida de litio se utiliza en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos y antioxidantes. Actúa como catalizador de polímeros, como nucleófilo y como bases fuertes. Sirve como reactivo en la síntesis de la protectina D1 antiinflamatoria y pro-resolutora, como inhibidor del quimiotipo dipeptidil peptidasa IV y las triarilaminas congestionadas estéricamente. Se aplica en colorantes que muestran grandes desplazamientos de Stokes. Además, se utiliza como reactivo para el acoplamiento cruzado de cloruros de arilo y amina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol y amoníaco líquido. Insoluble en éter anhidro, benceno y tolueno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, agua y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-89-0
Fórmula molecular H2LiN
Peso molecular (g/mol) 22.963
Número MDL MFCD00011093
Clave InChI AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
PubChem CID 24532
Nombre IUPAC litio;azanida
SMILES [Li+].[NH2-]
Especificaciones
Punto de ebullición 430°C
Nombre del producto químico o material Lithium amide
Punto de fusión 373°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal LiNH2
Número UN UN1390
Índice Merck 14,5522
Información de solubilidad Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.96
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.178