Learn More
Amida de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium amide is used in the preparation of active pharmaceutical ingredients and antioxidants. It acts as a catalyst for polymers, as nucleophiles and as strong bases. It serves as a reagent in the synthesis of antiinflamatory and preoresolving protectin D1, chemotype dipeptidyl peptidase IV inhibitors and sterically congested triarylamines. It finds application in dyes displaying large stokes shifts. In addition to this, it is used as a reagent for cross-coupling of aryl chlorides and amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La amida de litio se utiliza en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos y antioxidantes. Actúa como catalizador de polímeros, como nucleófilo y como bases fuertes. Sirve como reactivo en la síntesis de la protectina D1 antiinflamatoria y pro-resolutora, como inhibidor del quimiotipo dipeptidil peptidasa IV y las triarilaminas congestionadas estéricamente. Se aplica en colorantes que muestran grandes desplazamientos de Stokes. Además, se utiliza como reactivo para el acoplamiento cruzado de cloruros de arilo y amina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol y amoníaco líquido. Insoluble en éter anhidro, benceno y tolueno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, agua y alcoholes.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 430°C |
| Nombre del producto químico o material | Lithium amide |
| Punto de fusión | 373°C |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | LiNH2 |
| Número UN | UN1390 |
| Índice Merck | 14,5522 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 22.96 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium amide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium amide