Learn More
Amida de litio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471051 5 g Frasco de vidrio 5 g
10471241 100 g Glass bottle 100 g
10296730 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10471051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-89-0
Número MDL MFCD00011093
Clave InChI AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
PubChem CID 24532
Nombre IUPAC litio;azanida
SMILES [Li+].[NH2-]
Especificaciones
Punto de ebullición 430°C
Nombre del producto químico o material Lithium amide
Punto de fusión 373°C
Nombre de nota 95%
Color Blanco a gris
Forma física Polvo fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (LiNH2)
Fórmula molecular H2LiN
Fórmula lineal LiNH2
Fieser 01,600; 03,178; 05,392; 13,159; 17,311
Índice Merck 15, 5578
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: forming lioh and nh3,insoluble in anhydr. ether,benzene and toluene
Peso molecular (g/mol) 22.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.95
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.17
Densidad 1.1700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium amide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.