Learn More
Óxido de aluminio de litio, polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306748 1 kg 1 Kg
11386738 50 g 50 g
11396738 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013412.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12003-67-7 | AlLiO2 | 65.92 g/mol
It is used as an inert electrolyte support material in molten carbonate fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-67-7
Fórmula molecular AlLiO2
Peso molecular (g/mol) 65.92
Número MDL MFCD00016172
Clave InChI YQNQTEBHHUSESQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium aluminate, lithium metaaluminate, aluminum lithium dioxide, aluminate alo21-, lithium, lithium aluminum spinal, lithium aluminate lialo2, hsa 10, aluminum lithium oxide, aluminum lithium oxide lialo2, lithium aluminum oxide lialo2
PubChem CID 123268
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)alúmina
SMILES [Li+].[O-][Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium aluminum oxide
Punto de fusión >1625°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Densidad 2.62
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.92