Learn More
Hidruro de aluminio y litio, polvo, 97 %
Código de producto. 11486360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
1000 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486360 1000 g 1000 g
11356409 10 g 10 g
11366409 25 g 25 g
11376409 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11486360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18116.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de litio y aluminio se utiliza como agente reductor en varias reacciones químicas orgánicas sintéticas. Por ejemplo, se utiliza en la conversión de ésteres, ácidos carboxílicos, cloruros de acilo, aldehídos y cetonas en sus alcoholes correspondientes. También participa en la conversión de compuestos de amida, nitro, nitrilo, imina, oxima y azida en sus aminas, y también reduce los haluros de alquilo a alcanos. Reacciona con el cloruro de sodio para preparar hidruro de sodio. Actúa como un medio de almacenamiento de hidrógeno potencial, que podría usarse para futuros vehículos impulsados por pilas de combustible. Se utiliza principalmente en la preparación de otros tetrahidruroaluminiomatos como el hidruro de aluminio sódico, el hidruro de aluminio potásico y el alanato de magnesio. Además, se utiliza para preparar poliamidas de poliéster termoplástico a partir de ácido oleico y baterías de polímero de litio.
Solubilidad
Soluble en agua, éter dietílico y terahidrofurano.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agua, agentes oxidantes fuertes, alcoholes, ácido carboxílico, peróxidos, disolventes clorados, halógenos y oxígeno. Reacciona violentamente con el agua y libera gas hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16853-85-3
Fórmula molecular AlH4Li
Peso molecular (g/mol) 37.95
Número MDL MFCD00011075
Clave InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Nombre IUPAC alumanuida de litio (1+)
SMILES [Li+].[AlH4-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium aluminum hydride
Punto de fusión >125°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 1000 g
Número UN UN1410
Índice Merck 14,349
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.95
Porcentaje de pureza 97%