Learn More
Lithium aluminum hydride, 95% min, Thermo Scientific™
Reducing Agent For Pharmaceuticals, Perfumes, and Fine organic Chemicals; Source of Hydrogen
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013442.14
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
| Lithium aluminum hydride | |
| 25g | |
| AlH4Li | |
| lithium aluminum hydride, lithium aluminium hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
| OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
| lithium(1+) alumanuide | |
| 21226445 | |
| Odorless | |
| Light gray powder |
| 16853-85-3 | |
| 95% min. | |
| MFCD00011075 | |
| Decomposes in water. Soluble in ether,diethyl ether and terahydrofuran. | |
| [Li+].[AlH4-] | |
| 37.95 | |
| 37.95 | |
| Air and moisture sensitive | |
| 0.917 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
- Lithium aluminum hydride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium aluminum hydride