Learn More
Di-n-butilamida de litio y aluminio, solución de 0,16 m en 1,2-dimetoxietano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338075 500 mL 500 ml
11328075 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08269.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546.878 g/mol
Lithium aluminum di-n-butylamide is used as a reagent for the determination of hydroxyl groups in silanols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La di-n-butilamida de aluminio de litio se utiliza como reactivo para la determinación de grupos hidroxilos en silanoles.
Notas
Sensible al aire, al calor y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes, el aire, el calor y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15405-86-4
Fórmula molecular C32H72AlLiN4
Peso molecular (g/mol) 546.878
Número MDL MFCD00051918
Clave InChI ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
PubChem CID 57369578
Nombre IUPAC litio;tetrakis(dibutilamino)alumanuido
SMILES [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum Di-n-butylamide
Punto de fusión -54°C
Densidad 0.86
Fórmula lineal LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4
Cantidad 500 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.87