Learn More
Hidruro de aluminio y litio, 95 %, en latas de estaño resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Bolsa de plástico de lata resellable
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499502 10 g Bolsa de plástico de lata resellable 10 g
10459742 100 g Bolsa de plástico de lata resellable 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10499502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332100100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16853-85-3
Fórmula molecular AlH4Li
Peso molecular (g/mol) 37.95
Número MDL MFCD00011075
Clave InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Nombre IUPAC alumanuida de litio (1+)
SMILES [Li+].[AlH4-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum hydride
Punto de fusión 125.0°C
Nombre de nota In Resealable Tin Cans
Color Blanco a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (LiAlH4)
Fórmula lineal LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Índice Merck 15, 344
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.95
Porcentaje de pureza 95%
Envase Bolsa de plástico de lata resellable
Densidad 0.9