Learn More
Hidruro de aluminio de litio, 95 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17332481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17332481 5 kg 5 Kg
10042470 10 g 10 g
10665832 25 g 25 g
10123830 100 g 100 g
10207003 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17332481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190320050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16853-85-3
Fórmula molecular AlH4Li
Número MDL MFCD00011075
Sinónimo lithium alanate, lithium aluminum hydride, lithiumaluminiumhydride, lithiumaluminiumhydrid, lithium aluminum tetrahydride, aluminum lithium hydride, aluminum iii lithium hydride, lithium aluminum hydride, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum hydride
Punto de fusión 125.0°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Índice Merck 15, 344
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
Clave InChI BJKLPLABXHXMIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[H-].[H-].[H-].[Li+].[Al+3]
Nombre IUPAC aluminio;litio;hidruro
Peso molecular (g/mol) 37.954
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.95
Porcentaje de pureza 95%
Densidad 0.9 g/mL