Learn More
Di-n-butilamida de aluminio litio, solución de 0,16 M en 1,2-Dimetoxietano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13515040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13515040 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
13505040 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13515040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449195000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15405-86-4
Fórmula molecular C32H72AlLiN4
Peso molecular (g/mol) 546.87
Clave InChI ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
PubChem CID 57369578
Nombre IUPAC litio;tetrakis(dibutilamino)alumanuido
SMILES [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum di-n-butylamide
Punto de fusión -54°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación -6°C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.86
Densidad 0.8600g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.87
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación