Learn More
Complejo de etilendiamina y acetiluro de litio, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466780 100 g 100 g
11456780 25 g 25 g
11368785 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11466780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12401.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 6867-30-7 | Molecular Formula: C4H9LiN2 | Molecular Weight: 92.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de etilendiamina y acetiluro de litio se utiliza en la síntesis de un ciclopropanol quiral. También se usa como reactivo alquilinante para la alquinilación enantioselectiva de cetonas catalizadas con binoflato de litio sin utilizar otras fuentes metálicas.
Solubilidad
Soluble en diamina de etileno, n-propilamina, n-butilamina, piridina, dimetilformamida, diglima, dioxano y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con alcoholes, ácidos, agentes oxidantes y agua. Reacciona con agua para forma hidróxido de litio y acetileno, que es un gas inflamable. Con el tiempo, la presión puede aumentar y provocar que los recipientes estallen. Manipular y abrir el recipiente con cuidado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6867-30-7
Fórmula molecular C4H9LiN2
Peso molecular (g/mol) 92.07
Número MDL MFCD00013183
Clave InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
Nombre IUPAC litio; etano-1,2-diamina; etino
SMILES [Li]C#C.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Punto de fusión ∽76°C (decomposition)
Densidad 1.04
Olor Amine-like
Fórmula lineal HC≡CLi·NH2CH2CH2NH2
Cantidad 100 g
Número UN UN3131
Beilstein 3593824
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethylene diamine,n-propyl amine,n-butyl amine,pyridine,dimethyl formamaide,diglyme,dioxan and dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.07
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico