Learn More
Complejo de etilenodiamina de acetilido de litio, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10266140 100 g 100 g
10206100 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10266140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    225.65€ / 100 g
    Ahorro 25.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6867-30-7
Fórmula molecular C4H9LiN2
Peso molecular (g/mol) 92.07
Número MDL MFCD00013183
Clave InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
Nombre IUPAC litio; etano-1,2-diamina; etino
SMILES [Li]C#C.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Nombre de nota 85%
Punto de fusión 76.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 110.6°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (Gasvolumetric)
Fórmula lineal HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Cantidad 100 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in ethylene diamine,n-propylamine and,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.07
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Cristales o polvo de cristalina