Learn More
Complejo de etilenodiamina de acetilido de litio, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10206100 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Unit Size:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10206100 50 g 50 g
10266140 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10206100 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 181250500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    132.65€ / 50 g
    Ahorro 24.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6867-30-7
Fórmula molecular C4H9LiN2
Peso molecular (g/mol) 92.07
Número MDL MFCD00013183
Clave InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
Nombre IUPAC litio; etano-1,2-diamina; etino
SMILES [Li]C#C.NCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Nombre de nota 85%
Punto de fusión 76.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 110.6°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (Gasvolumetric)
Fórmula lineal HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Cantidad 50 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in ethylene diamine,n-propylamine and,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.07
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium acetylide ethylenediamine complex
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanediamine, compound with lithiumacetylide (Li(C2H))(1:1)