Learn More
Acetato de litio hidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446005 5 g 5 g
15456005 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012982.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Lithium acetate hydrate is used in the laboratory as buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. It is also used to permeabilize the cell wall of yeast for use in DNA transformation. It is a metal acetate for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-89-4
Fórmula molecular C2H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 65.98
Número MDL MFCD00013057
Clave InChI XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate hydrate
Punto de fusión 57.8°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5521
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC litio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.98 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium acetate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt