Learn More
Dihidrato de acetato de litio, técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10355900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10355900 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 10355900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2050/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6108-17-4
Punto de fusión 56°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C2H7LiO4
Número MDL 66949
Cantidad 250 g
Sinónimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Nombre IUPAC litio; acetato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 102.014
PubChem CID 23666338
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.02g/mol
Forma física Sólido en polvo