Learn More
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Solstice
Código de producto. 15667910 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15667910 250 g 250 g
15657910 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15667910 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor L6883250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-17-4
Fórmula molecular C2H7LiO4
Peso molecular (g/mol) 102.01
Número MDL MFCD00066949
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acetic acid lithium salt
Nombre IUPAC litio(1+); acetato; dihidrato
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Especificaciones
% máx. CAS ≤100.00
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Beilstein 3564320
Grado Reactivo
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.3 g/cm3