Learn More
Lithium Acetate Dihydrate, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Código de producto. 15666040 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15666040 250 g Poly bottle 250 g
15656040 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666040 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 62395250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., crystallized,≥97.0% (NT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-17-4
Fórmula molecular C2H7LiO4
Peso molecular (g/mol) 102.014
Número MDL MFCD00066949
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
Nombre IUPAC litio; acetato; dihidrato
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate dihydrate
Punto de fusión 53°C to 56°C
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3COOLi · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3564320
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.02g/mol
Porcentaje de pureza ≥97.0% (NT)
Olor No data
Envase Poly bottle
Densidad 1.3g/cm3