Learn More
Acetato de litio dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419046 250 g 250 g
11409046 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17921.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    54.65€ / 250 g
    Ahorro 6.15€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H7LiO4 | 102.014 g/mol
Lithium acetate dihydrate is used as a buffer component in the modified ninhydrin reagent for amino analysis by ion-exchange chromatography. It is used as a catalyst in organic reactions, alkyd resin and acrylic polymer production and as an anticorrosion agent in molding polyphenylene sulfide resins as well as in the separation of saturated and unsaturated fatty acids. In the pharmaceutical industry, it is utilized for the preparation of diuretics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de litio dihidrato se utiliza como componente de tampón en el reactivo de ninhidrina modificado para el análisis de aminoácidos mediante cromatografía de intercambio iónico. Se utiliza como catalizador en reacciones orgánicas, resina alquídica y la producción de polímeros acrílicos, y como agente anticorrosivo en el moldeo de resinas de sulfuro de polifenileno, así como en la separación de ácidos grasos saturados e insaturados. En la industria farmacéutica, se utiliza en la preparación de diuréticos.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-17-4
Fórmula molecular C2H7LiO4
Peso molecular (g/mol) 102.014
Número MDL MFCD00066949
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
Nombre IUPAC litio; acetato; dihidrato
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium acetate dihydrate
Punto de fusión 54°C to 57°C
Densidad 1.3
Cantidad 250 g
Beilstein 3564320
Índice Merck 14,5521
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.01 (65.98 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium acetate dihydrate